ENA371178367
Enamine
4-[(2-methylpyrimidin-4-yl)oxy]aniline
About This Item
Iupac Name
4-[(2-methyl-4-pyrimidinyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c1-8-13-7-6-11(14-8)15-10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3
Clave InChI
UKGCHZCUVIVICY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92924
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92924
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)