Merck
ENA371177684
Enamine
(3-bromophenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-106891-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-106891-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H11BrFN/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8,13H,16H2
Clave InChI
AILANKYWKDHJDG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)