Merck
ENA371177547
Enamine
3-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
5 G
2613,00 €
10 G
3875,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-106531-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
5 G
2613,00 €
10 G
3875,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.74
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-106531-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
93.5-94.5
Iupac Name
3-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-4-3-5-8(6-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
JRQHHZNOHIKOCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
Melting Point
93.5-94.5
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106531
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)