ENA369383441
Enamine
methyl N-(4-hydroxycyclohexyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-97921-100MG
318,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-97921-100MG
318,00 €
Iupac Name
methyl 4-hydroxycyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-12-8(11)9-6-2-4-7(10)5-3-6/h6-7,10H,2-5H2,1H3,(H,9,11)
Clave InChI
IEHFLEPPWSZXGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97921
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)