Merck
ENA369383232
Enamine
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
Seleccione un Tamaño
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1038,70 €
5 G
1534,00 €
10 G
2276,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-68569-100MG
148,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
148,20 €
250 MG
213,20 €
500 MG
396,50 €
1 G
529,10 €
2.5 G
1038,70 €
5 G
1534,00 €
10 G
2276,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-68569-100MG
148,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2,2-dichlorocyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C4H6Cl2O/c5-4(6)1-3(4)2-7/h3,7H,1-2H2
Clave InChI
KRHRPJKHUHTSDK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68569
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68569
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)