Merck
ENA369382924
Enamine
2-(furan-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
157,30 €
250 MG
223,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
452,40 €
2.5 G
882,70 €
5 G
1305,20 €
10 G
1937,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-102465-100MG
157,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
157,30 €
250 MG
223,60 €
500 MG
352,30 €
1 G
452,40 €
2.5 G
882,70 €
5 G
1305,20 €
10 G
1937,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-102465-100MG
157,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2-furyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C11H9N3O/c12-11-10(8-4-3-7-15-8)13-9-5-1-2-6-14(9)11/h1-7H,12H2
Clave InChI
QCRHHPVVTXYCGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102465
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102465
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)