Merck
ENA369382186
Enamine
N-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-101953-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-101953-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(3,4-dimethoxybenzyl)-N-(4-pyrimidinyl)amine
Inchi Code
1S/C13H15N3O2/c1-17-11-4-3-10(7-12(11)18-2)8-15-13-5-6-14-9-16-13/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Clave InChI
LDULTEAGAXEHQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101953
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101953
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)