ENA369381807
Enamine
(3-aminopyrazin-2-yl)methanol
About This Item
mp
118-120
Iupac Name
(3-amino-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7N3O/c6-5-4(3-9)7-1-2-8-5/h1-2,9H,3H2,(H2,6,8)
Clave InChI
SWPAJZUYMOWGDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101029
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)