Merck
ENA369381736
Enamine
3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1627,60 €
5 G
2407,60 €
10 G
3571,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-100834-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1627,60 €
5 G
2407,60 €
10 G
3571,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
299.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-100834-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-phenyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c19-16(20)11-15(14-9-5-2-6-10-14)18-17(21)22-12-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)
Clave InChI
POJLWVWXBAHGGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100834
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-100834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)