Merck
ENA360887375
Enamine
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Iupac Name
5-benzyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c15-14-16-12-9-11(6-7-13(12)17-14)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H,8H2,(H2,15,16)
Clave InChI
GZWPJMUINIVRSN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98942
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98942
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)