Merck
ENA360887357
Enamine
3-chloro-2,2-dimethylpropanal
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1332,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98896-100MG
120,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,40 €
250 MG
154,20 €
500 MG
247,80 €
1 G
344,00 €
2.5 G
631,30 €
5 G
913,40 €
10 G
1332,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
120.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98896-100MG
120,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-chloro-2,2-dimethylpropanal
Inchi Code
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3-6)4-7/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ITSRYBRMKMEYHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98896
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98896
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)