Merck
ENA360887222
Enamine
2-(4-fluorophenyl)ethene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98461-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98461-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-6H,(H2,10,11,12)/b6-5+
Clave InChI
MGTWJCHMMFWKPV-AATRIKPKSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)