Merck
ENA360887157
Enamine
1-[2-(trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetyl]piperidine-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1914,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98030-100MG
376,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1914,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98030-100MG
376,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-[(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H21N3O3/c1-9-12(10(2)16(3)15-9)8-13(18)17-6-4-11(5-7-17)14(19)20/h11H,4-8H2,1-3H3,(H,19,20)
Clave InChI
RZKZZPWUVSZRAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98030
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98030
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)