ENA358813104
Enamine
2-(5-fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(5-fluoro-2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(3-4-9)10-5-6/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
KVZUOWYTUQYRMV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96328
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)