Merck
ENA346975394
Enamine
4-[2-(3-methylpyrrolidin-1-yl)ethoxy]aniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-96683-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-96683-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-[2-(3-methyl-1-pyrrolidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-11-6-7-15(10-11)8-9-16-13-4-2-12(14)3-5-13/h2-5,11H,6-10,14H2,1H3
Clave InChI
YLHBEZCQRXWMKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96683
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96683
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)