Merck
ENA346975314
Enamine
6-methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
64-65
Iupac Name
6-methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-13-10-2-3-11-9(5-10)4-8(6-12)7-14-11/h2-5H,7H2,1H3
Clave InChI
QFFAZOPNBVZSGX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96527
Melting Point
64-65
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96527
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)