ENA341296982
Enamine
ethyl 2-(4-bromobenzenesulfonyl)acetate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-94433-100MG
332,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-94433-100MG
332,30 €
mp
49-50
Iupac Name
ethyl [(4-bromophenyl)sulfonyl]acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO4S/c1-2-15-10(12)7-16(13,14)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
BHWNAYXWMDZNMN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94433
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)