Merck
ENA341296843
Enamine
(2,4-difluorophenyl)(3-methanesulfonylphenyl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-94420-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1768,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.79
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-94420-100MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)[3-(methylsulfonyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H13F2NO2S.ClH/c1-20(18,19)11-4-2-3-9(7-11)14(17)12-6-5-10(15)8-13(12)16;/h2-8,14H,17H2,1H3;1H
Clave InChI
JMTWWCMGLJISFU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94420
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94420
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)