ENA341296722
Enamine
(3,4-difluorophenyl)(3-methanesulfonylphenyl)methanone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-94396-100MG
363,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-94396-100MG
363,50 €
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)[3-(methylsulfonyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O3S/c1-20(18,19)11-4-2-3-9(7-11)14(17)10-5-6-12(15)13(16)8-10/h2-8H,1H3
Clave InChI
NLVDNIGLQBNRIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)