ENA341295730
Enamine
3-methyl-2-propylpiperidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-93058-50MG
341,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-93058-50MG
341,40 €
Iupac Name
3-methyl-2-propylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-3-5-9-8(2)6-4-7-10-9;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
BQSTUNATIQVBOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93058
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)