Merck
ENA341295106
Enamine
2-fluoro-N1-methylbenzene-1,4-diamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-91492-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1187,70 €
5 G
1733,70 €
10 G
2550,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-91492-100MG
207,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-fluoro-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4,10H,9H2,1H3
Clave InChI
NOJQTIRBEURDRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91492
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)