Merck
ENA341294720
Enamine
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1869,40 €
5 G
2766,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-90275-100MG
331,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1869,40 €
5 G
2766,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-90275-100MG
331,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-amino-5-(4-chlorophenoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C14H12ClNO3/c1-18-14(17)12-8-11(6-7-13(12)16)19-10-4-2-9(15)3-5-10/h2-8H,16H2,1H3
Clave InChI
DIUBGOGVZQHIAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-90275
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)