ENA341294269
Enamine
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-89828-100MG
249,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-89828-100MG
249,60 €
Iupac Name
(5-cyano-2-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H7FN2O2S/c9-8-2-1-6(4-10)3-7(8)5-14(11,12)13/h1-3H,5H2,(H2,11,12,13)
Clave InChI
AAMQNTXZFWRPCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89828
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)