Merck
ENA341293609
Enamine
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
141,20 €
250 MG
182,80 €
500 MG
262,10 €
1 G
323,20 €
2.5 G
589,70 €
5 G
849,70 €
10 G
1238,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-89156-100MG
141,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
141,20 €
250 MG
182,80 €
500 MG
262,10 €
1 G
323,20 €
2.5 G
589,70 €
5 G
849,70 €
10 G
1238,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-89156-100MG
141,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-6-3-7-14-11-5-2-4-10(8-11)9-12/h2,4-5,8H,3,6-7,9,12H2,1H3
Clave InChI
DTZCDHUTHYMNRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-89156
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)