Merck
ENA341293017
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1047,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-88429-100MG
185,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1047,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-88429-100MG
185,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloro-2-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO3/c1-17-8-3-2-6(11)4-7(8)15-9(16)18-5-10(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
JBBBYBCFKMXAFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88429
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88429
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)