ENA341291527
Enamine
2-(2-chlorobenzenesulfonamido)acetic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-86759-100MG
312,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-86759-100MG
312,00 €
Iupac Name
{[(2-chlorophenyl)sulfonyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c9-6-3-1-2-4-7(6)15(13,14)10-5-8(11)12/h1-4,10H,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
QSQJHTAJZFKWNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86759
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)