Merck
ENA341291371
Enamine
1-(oxolan-3-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanylethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-5(7)6-2-3-8-4-6/h5-6H,2-4,7H2,1H3
Clave InChI
JCIAQQOICXUMNX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86600
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)