ENA336956506
Enamine
(2-chlorophenyl)(4-fluoro-3-methylphenyl)methanamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-86023-100MG
369,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-86023-100MG
369,20 €
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(4-fluoro-3-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13ClFN/c1-9-8-10(6-7-13(9)16)14(17)11-4-2-3-5-12(11)15/h2-8,14H,17H2,1H3
Clave InChI
WWOTUTKCNYLGKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86023
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)