ENA336956483
Enamine
methyl 2-(prop-2-en-1-yloxy)acetate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-85976-100MG
373,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-85976-100MG
373,10 €
Iupac Name
methyl (allyloxy)acetate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-3-4-9-5-6(7)8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Clave InChI
WTZZKRFPAXYNTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85976
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)