Merck
ENA336956398
Enamine
1-(2,4-dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
70,20 €
250 MG
101,40 €
500 MG
158,60 €
1 G
204,10 €
2.5 G
383,50 €
5 G
681,20 €
10 G
1277,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-85708-100MG
70,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
70,20 €
250 MG
101,40 €
500 MG
158,60 €
1 G
204,10 €
2.5 G
383,50 €
5 G
681,20 €
10 G
1277,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-85708-100MG
70,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2,4-dimethyl-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-5-8(6(2)11)4-9-7(3)10-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
ULFYOIKCNJOCFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85708
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)