Merck
ENA336955789
Enamine
3-ethoxy-N-propylspiro[3.5]nonan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.84
Número MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-N-propylspiro[3.5]nonan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H27NO.ClH/c1-3-10-15-12-11-13(16-4-2)14(12)8-6-5-7-9-14;/h12-13,15H,3-11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
UQPAWGHKANXQNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85712
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85712
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)