Merck
ENA336955644
Enamine
1-[2-fluoro-6-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-83075-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-83075-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-[2-fluoro-6-(2-methoxyethoxy)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C11H15FO3/c1-8(13)11-9(12)4-3-5-10(11)15-7-6-14-2/h3-5,8,13H,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
FOMYCDKDGUYSTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83075
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83075
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)