ENA333558871
Enamine
(2-ethylphenyl)methanamine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-83352-100MG
170,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-83352-100MG
170,30 €
Iupac Name
(2-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h3-6H,2,7,10H2,1H3
Clave InChI
JPYXQNWIQIBLJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)