Merck
ENA333558780
Enamine
[4-(pyridin-4-yl)phenyl]methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
229,60 €
250 MG
308,90 €
500 MG
461,00 €
1 G
578,00 €
2.5 G
949,80 €
5 G
1569,90 €
10 G
2810,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-83155-100MG
229,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
229,60 €
250 MG
308,90 €
500 MG
461,00 €
1 G
578,00 €
2.5 G
949,80 €
5 G
1569,90 €
10 G
2810,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-83155-100MG
229,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
[4-(4-pyridinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-8H,9,13H2
Clave InChI
ILJYDQMZEQMUBB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83155
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83155
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)