Merck
ENA333557573
Enamine
(2-aminoethyl)(tert-butyl)amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
196,30 €
250 MG
279,50 €
500 MG
440,70 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1171,30 €
5 G
2301,00 €
10 G
4478,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65967-100MG
196,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
196,30 €
250 MG
279,50 €
500 MG
440,70 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1171,30 €
5 G
2301,00 €
10 G
4478,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-65967-100MG
196,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N~1~-(tert-butyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2/c1-6(2,3)8-5-4-7/h8H,4-5,7H2,1-3H3
Clave InChI
JYXKYKIDIKVWNY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65967
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)