Merck
ENA333557233
Enamine
(2,4,6-tribromophenyl)hydrazine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1627,60 €
5 G
2407,60 €
10 G
3571,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-82093-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1627,60 €
5 G
2407,60 €
10 G
3571,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
381.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-82093-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2,4,6-tribromophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5Br3N2.ClH/c7-3-1-4(8)6(11-10)5(9)2-3;/h1-2,11H,10H2;1H
Clave InChI
AHLSGOIRKZENEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82093
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)