Merck
ENA333557174
Enamine
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
50 MG
438,10 €
100 MG
648,70 €
250 MG
928,20 €
500 MG
1462,50 €
1 G
1874,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-81834-50MG
438,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
438,10 €
100 MG
648,70 €
250 MG
928,20 €
500 MG
1462,50 €
1 G
1874,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-81834-50MG
438,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-phenyl-2-(trifluoromethoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c10-9(11,12)14-6-8(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,13H,6H2
Clave InChI
KBEAWYBOFPLQSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)