Merck
ENA333557095
Enamine
ethyl 2-(cyclohexylamino)acetate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-81044-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.73
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-81044-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
178-180
Iupac Name
ethyl (cyclohexylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-2-13-10(12)8-11-9-6-4-3-5-7-9;/h9,11H,2-8H2,1H3;1H
Clave InChI
IJHVTABCXCQABK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81044
Melting Point
178-180
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81044
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)