Merck
ENA332673240
Enamine
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80507-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1904,50 €
5 G
2818,40 €
10 G
4179,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80507-100MG
335,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9NS/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5,9H2
Clave InChI
DNIHSQRMUDUEQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80507
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80507
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)