Merck
ENA332673196
Enamine
2,3-dimethylthiomorpholine
Seleccione un Tamaño
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1627,60 €
5 G
2407,60 €
10 G
3571,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80665-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1627,60 €
5 G
2407,60 €
10 G
3571,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
131.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80665-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-5-6(2)8-4-3-7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OSKSVESWLSCULX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)