Merck
ENA332673188
Enamine
4-chloro-3-[(methylsulfanyl)methyl]aniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80645-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80645-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-3-[(methylsulfanyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNS/c1-11-5-6-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Clave InChI
JOFQKJUMJKHFMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80645
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80645
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)