Merck
ENA332673061
Enamine
2-amino-1-cyclopentylethan-1-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80579-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80579-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
207-213
Iupac Name
2-amino-1-cyclopentylethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-5-7(9)6-3-1-2-4-6;/h6-7,9H,1-5,8H2;1H
Clave InChI
NHDCVMBMAOXRMB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
Melting Point
207-213
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80579
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)