Merck
ENA332673043
Enamine
2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80468-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.23
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80468-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
99-100
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8O2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5H2,(H,10,11)
Clave InChI
FDHVMZWQPQMDSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80468
Melting Point
99-100
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80468
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)