Merck
ENA332673033
Enamine
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-amine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-13-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6,9,12H,4-5,11H2,1H3
Clave InChI
LLBCBFNOFUVCAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80448
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80448
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)