ENA332672739
Enamine
6-amino-5-methylpyridine-3-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-79289-100MG
162,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-79289-100MG
162,50 €
Iupac Name
6-amino-5-methyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-4-2-5(12(8,10)11)3-9-6(4)7/h2-3H,1H3,(H2,7,9)(H2,8,10,11)
Clave InChI
ROPQEOZKSJQEID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)