ENA332672708
Enamine
4-[2-(thiophen-2-ylsulfanyl)acetamido]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-{[(2-thienylsulfanyl)acetyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3S2/c15-11(8-19-12-2-1-7-18-12)14-10-5-3-9(4-6-10)13(16)17/h1-7H,8H2,(H,14,15)(H,16,17)
Clave InChI
UJEKCJKPAJYFHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80104
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80104
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)