Merck
ENA332671920
Enamine
5-methyl-4-(methylsulfanyl)furan-2-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76909-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76909-100MG
287,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-methyl-4-(methylsulfanyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(11-2)3-5(10-4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clave InChI
RPAKSZZUOAUZRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)