Merck
ENA321765854
Enamine
1-(carbamoylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-78368-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1329,90 €
10 G
1972,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-78368-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
180-182
Iupac Name
1-[(aminocarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H14N2O3/c9-7(13)10-8(6(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)
Clave InChI
ARGQBLGGEAPHLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78368
Melting Point
180-182
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78368
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)