Merck
ENA321765641
Enamine
tert-butyl 4-(piperidin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
10 G
3310,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-78158-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1533,50 €
5 G
2247,20 €
10 G
3310,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.39
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-78158-100MG
294,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-piperidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-7-16(8-10-17)12-5-4-6-15-11-12/h12,15H,4-11H2,1-3H3
Clave InChI
PCCCSUUBJZRHGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78158
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)