Merck
ENA321765266
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76110-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-76110-100MG
120,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c1-11-6-7-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5H,6-7,10H2,1H3
Clave InChI
MXBPRIALOVTHRD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76110
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)